Documenti fondamentali
ENA429359555
Enamine
3-(5-chlorothiophen-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.69
Numero MDL:
Iupac Name
3-(5-chloro-2-thienyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3S/c1-12-8(10)4-5(11-12)6-2-3-7(9)13-6/h2-4H,10H2,1H3
InChI
KRWXSQBPIKUSBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188111
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188111
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)