Documenti fondamentali
ENA429359429
Enamine
3-fluoro-3-(trifluoromethyl)azetidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.54
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-3-(trifluoromethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5F4N.ClH/c5-3(1-9-2-3)4(6,7)8;/h9H,1-2H2;1H
InChI
VQHWBOJSPNJTFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187831
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187831
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)