Documenti fondamentali
ENA429359277
Enamine
5-hydroxy-2-methoxybenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.15
Numero MDL:
Punto di fusione
114-116
Iupac Name
5-hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7NO2/c1-11-8-3-2-7(10)4-6(8)5-9/h2-4,10H,1H3
InChI
DELKLBKHSGNEJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187467
Melting Point
114-116
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187467