Documenti fondamentali
ENA429359187
Enamine
3-(2-iodophenoxy)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.07
Numero MDL:
Punto di fusione
123-124
Iupac Name
3-(2-iodophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9IO3/c10-7-3-1-2-4-8(7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI
HGBIIUZKYRIIOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187238
Melting Point
123-124
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187238
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)