Documenti fondamentali
ENA429359089
Enamine
(2-methyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.58
Numero MDL:
Iupac Name
(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7N5.ClH/c1-8-6-3(2-4)5-7-8;/h2,4H2,1H3;1H
InChI
QWWYJFASNBPMAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187060
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187060
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)