Documenti fondamentali
ENA428683331
Enamine
8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.6
Numero MDL:
Iupac Name
8-chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7ClO4/c10-6-2-1-5(9(11)12)7-8(6)14-4-3-13-7/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
InChI
RHTLNBSAROMJMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184347
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184347
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)