Documenti fondamentali
ENA428683257
Enamine
5-[1-(3-chlorophenoxy)ethyl]-1,3,4-oxadiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.66
Numero MDL:
Iupac Name
5-[1-(3-chlorophenoxy)ethyl]-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C10H10ClN3O2/c1-6(9-13-14-10(12)16-9)15-8-4-2-3-7(11)5-8/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
InChI
DMEBAUPNLYOXKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183787
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)