Documenti fondamentali
ENA428683050
Enamine
(2S,3S)-2-amino-N,3-dimethylpentanamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.68
Numero MDL:
Iupac Name
(2S,3S)-2-amino-N,3-dimethylpentanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O.ClH/c1-4-5(2)6(8)7(10)9-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10);1H/t5-,6-;/m0./s1
InChI
AAVANSUHWBEDSU-GEMLJDPKSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182925
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182925
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)