Documenti fondamentali
ENA428683013
Enamine
2-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.05
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C7H5BrN4/c8-5-3-11-12-7(5)6-4-9-1-2-10-6/h1-4H,(H,11,12)
InChI
XGUMLSJNLSPXLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182829
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182829
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)