Documenti fondamentali
ENA428682664
Enamine
3-[(2-hydroxyphenyl)carbamoyl]prop-2-enoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.19
Iupac Name
(2E)-4-(2-hydroxyanilino)-4-oxo-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO4/c12-8-4-2-1-3-7(8)11-9(13)5-6-10(14)15/h1-6,12H,(H,11,13)(H,14,15)/b6-5+
InChI
HCNVCDRKIVGJOO-AATRIKPKSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179947
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179947
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)