Documenti fondamentali
ENA428682444
Enamine
3-[(difluoromethoxy)methyl]azetidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.13
Numero MDL:
Iupac Name
3-((difluoromethoxy)methyl)azetidine
Inchi Code
1S/C5H9F2NO/c6-5(7)9-3-4-1-8-2-4/h4-5,8H,1-3H2
InChI
BRNIYKPLAWJHAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179092
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179092
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)