Documenti fondamentali
ENA428074374
Enamine
7-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.68
Numero MDL:
Punto di fusione
129-131
Iupac Name
7-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2S/c1-10-8-11-6-4-2-3-5(9)7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
QTCLZYBMLMPNOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181873
Melting Point
129-131
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181873