Documenti fondamentali
ENA428074235
Enamine
1-[methyl(propan-2-yl)carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.22
Numero MDL:
Iupac Name
1-{[isopropyl(methyl)amino]carbonyl}cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-6(2)10(3)7(11)9(4-5-9)8(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
KHUJCPIZXYPAQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181129
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181129
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)