ENA428072433
Enamine
3-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
3-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-6(2,10-3)4-5-11(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
InChI
XFFAUMWZJRYZKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175064
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175064
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)