Documenti fondamentali
ENA424046006
Enamine
3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.66
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2.ClH/c11-9-4-3-5-10(8-9)12-6-1-2-7-12;/h1-8H,11H2;1H
InChI
IDNKYQVJWBHBGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176256
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176256
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)