Documenti fondamentali
ENA424045438
Enamine
8-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.48
Numero MDL:
Iupac Name
8-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-3-11-6(9)4-10-7(5)11/h1-4H
InChI
XLHWMZZORNUXBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174434
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174434
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)