Documenti fondamentali
ENA423210023
Enamine
2-chloro-6-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.06
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-hydroxybenzimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O.ClH/c8-4-2-1-3-5(11)6(4)7(9)10;/h1-3,11H,(H3,9,10);1H
InChI
CCBPMABNFXPJMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173028
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173028
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)