ENA423209673
Enamine
[2-(3,5-dichlorophenyl)ethynyl]trimethylsilane
About This Item
Iupac Name
((3,5-dichlorophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Inchi Code
1S/C11H12Cl2Si/c1-14(2,3)5-4-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8H,1-3H3
InChI
LUVVEBDARCWRJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170866
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170866
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)