Documenti fondamentali
ENA423209659
Enamine
1-(thiophen-3-yl)butan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-thienyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C8H10OS/c1-2-3-8(9)7-4-5-10-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI
BBHQDWLWFUEEIA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170778
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170778
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)