Documenti fondamentali
ENA423209506
Enamine
methyl 3-iodo-4-methylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.1
Numero MDL:
Punto di fusione
76-77
Iupac Name
methyl 3-iodo-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7IO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,1-2H3
InChI
OODUKIXZHDMZME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170221
Melting Point
76-77
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170221
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)