Documenti fondamentali
ENA423209013
Enamine
ethyl 2-(2-aminoethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.17
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(2-aminoethyl)thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S.BrH/c1-2-12-8(11)6-5-13-7(10-6)3-4-9;/h5H,2-4,9H2,1H3;1H
InChI
AJNSSHVRUWCJNS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171533
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171533
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)