Documenti fondamentali
ENA423208954
Enamine
tert-butyl N-[(3-bromo-2-hydroxyphenyl)methyl]-N-methylcarbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.19
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-2-hydroxybenzyl)(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H18BrNO3/c1-13(2,3)18-12(17)15(4)8-9-6-5-7-10(14)11(9)16/h5-7,16H,8H2,1-4H3
InChI
XCNBUZVNYGAUFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170351
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170351
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)