Documenti fondamentali
ENA423208949
Enamine
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.67
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(6-14)8-2-4-9(5-3-8)10(11,12)13;/h2-5,7H,6,14H2,1H3;1H
InChI
RJWADBDKUXCYNL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170235
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170235
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)