ENA423200492
Enamine
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H5BrN4/c8-6-3-11-12(4-6)7-1-2-9-5-10-7/h1-5H
InChI
ZRLMNBQRJUGUDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159863
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159863
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)