Documenti fondamentali
ENA423200491
Enamine
2-amino-4-methylcyclohexan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4-methylcyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h5-7,9H,2-4,8H2,1H3
InChI
YUUPBWOVKNLYIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159862
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)