ENA423200461
Enamine
8-methoxy-3-methylquinolin-4-ol
About This Item
Punto di fusione
217-218
Iupac Name
8-methoxy-3-methyl-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-7-6-12-10-8(11(7)13)4-3-5-9(10)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
BQPXXUUQNBDNTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134674
Melting Point
217-218
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134674
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)