Documenti fondamentali
ENA423200236
Enamine
1-benzyl-5-(chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.14
Numero MDL:
Punto di fusione
185-187
Iupac Name
1-benzyl-5-(chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11ClN2.ClH/c12-6-11-7-13-9-14(11)8-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,7,9H,6,8H2;1H
InChI
AZQDQUXLNZEVCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157596
Melting Point
185-187
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157596
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)