Documenti fondamentali
ENA413174598
Enamine
cyclohept-1-ene-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero MDL:
Punto di fusione
51-53
Iupac Name
1-cycloheptene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h5H,1-4,6H2,(H,9,10)
InChI
FNFJZXAWCAEGNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95365
Melting Point
51-53
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95365
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)