Documenti fondamentali
ENA413172681
Enamine
1-(2,3-dichlorobenzenesulfonyl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-[(2,3-dichlorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O2S/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)17(15,16)14-6-4-13-5-7-14/h1-3,13H,4-7H2
InChI
NZHUJPBMRNGSPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35265
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35265
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)