Documenti fondamentali
ENA413172208
Enamine
2,7-dimethylquinolin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero MDL:
Punto di fusione
260-261
Iupac Name
2,7-dimethyl-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-7-3-4-9-10(5-7)12-8(2)6-11(9)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
PHJAVNZUFBCHEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157649
Melting Point
260-261
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157649
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)