ENA413171526
Enamine
4-{[(2,2,2-trifluoroethyl)sulfamoyl]amino}benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-((N-(2,2,2-trifluoroethyl)sulfamoyl)amino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O4S/c10-9(11,12)5-13-19(17,18)14-7-3-1-6(2-4-7)8(15)16/h1-4,13-14H,5H2,(H,15,16)
InChI
HKGKSKSQILDHFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156964
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)