Documenti fondamentali
ENA413170191
Enamine
3-(4-fluorophenyl)azetidin-3-ol; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)azetidin-3-ol 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C9H10FNO.C2HF3O2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-11-6-9;3-2(4,5)1(6)7/h1-4,11-12H,5-6H2;(H,6,7)
InChI
CYFKFYATVIPNEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153007
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153007
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)