Documenti fondamentali
ENA413167585
Enamine
3-methylpentan-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-3-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15N/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5,7H2,1-3H3
InChI
VQMPTVQCADWACQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146146