ENA413166507
Enamine
methyl 2-amino-3-(2-fluorophenoxy)benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(2-fluorophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H12FNO3/c1-18-14(17)9-5-4-8-12(13(9)16)19-11-7-3-2-6-10(11)15/h2-8H,16H2,1H3
InChI
PBRFGIKSJGXOFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141801
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141801
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)