Documenti fondamentali
ENA413166301
Enamine
N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.3
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H15N3S/c1-7-6-13-9(11-7)12-8-2-4-10-5-3-8/h6,8,10H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
FVJQVLRMUNMZTQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141220
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)