Documenti fondamentali
ENA413165917
Enamine
tert-butyl N-(2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.34
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S/c1-6-8-12-7(2)9(16-8)13-10(14)15-11(3,4)5/h6H2,1-5H3,(H,13,14)
InChI
NXORJPOEGFGNGQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141290
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141290
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)