Documenti fondamentali
ENA413165902
Enamine
3-(adamantan-1-yl)-3-aminopropanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.78
Numero MDL:
Iupac Name
3-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)-3-aminopropanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21NO2.ClH/c14-11(4-12(15)16)13-5-8-1-9(6-13)3-10(2-8)7-13;/h8-11H,1-7,14H2,(H,15,16);1H
InChI
HJRKWWHTCVIOAC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140989
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140989
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)