Documenti fondamentali
ENA413165093
Enamine
4-amino-2-cyclopentylpyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-2-cyclopentylpyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c11-8-7(10(14)15)5-12-9(13-8)6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2,(H,14,15)(H2,11,12,13)
InChI
XVHAGZGVAMSNJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127436
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127436
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)