Documenti fondamentali
ENA410543288
Enamine
{4-[(2-fluorophenyl)methoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.73
Numero MDL:
Punto di fusione
202-203
Iupac Name
(4-((2-fluorobenzyl)oxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14FNO.ClH/c15-14-4-2-1-3-12(14)10-17-13-7-5-11(9-16)6-8-13;/h1-8H,9-10,16H2;1H
InChI
VCEAPZBMHGKMHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140122
Melting Point
202-203
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140122
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)