Documenti fondamentali
ENA410542943
Enamine
(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
Punto di fusione
190-192
Iupac Name
(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-14-11-5-6-12-9(7-11)3-2-4-10(12)8-13/h5-7,10H,2-4,8,13H2,1H3
InChI
PWCAWOYQXQCEEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138590
Melting Point
190-192
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138590