Documenti fondamentali
ENA410542902
Enamine
4-methoxybutane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.66
Numero MDL:
Iupac Name
4-methoxy-1-butanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClO3S/c1-9-4-2-3-5-10(6,7)8/h2-5H2,1H3
InChI
FFNGZJPZIPGEAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138303
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)