Documenti fondamentali
ENA410542553
Enamine
2-chloro-N-[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.7
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]propanamide
Inchi Code
1S/C12H12ClN3O/c1-8(13)12(17)16-10-4-2-9(3-5-10)11-6-14-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI
IXYXTMLQFKAAED-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133115
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133115
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)