Documenti fondamentali
ENA408615976
Enamine
3-aminopropanimidamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.05
Numero MDL:
Punto di fusione
180-181
Iupac Name
prop-1-ene-1,1,3-triamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H9N3.2ClH/c4-2-1-3(5)6;;/h1H,2,4-6H2;2*1H
InChI
BHVDQECEYYGSHO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136886
Melting Point
180-181
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136886
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)