ENA408615651
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
About This Item
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3
InChI
CEMLHCYKDRPMSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)