Documenti fondamentali
ENA405194700
Enamine
4-(2-methylpropyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.3
Numero MDL:
Punto di fusione
84-85
Iupac Name
4-isobutylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-8(2)7-9-3-5-10(6-4-9)14(11,12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H2,11,12,13)
InChI
RMVGDCROLOGLIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134835
Melting Point
84-85
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134835
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)