Documenti fondamentali
ENA405194694
Enamine
3-tert-butyl-5-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Iupac Name
3-tert-butyl-5-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-4-8(7-12)5-10(13)6-9/h4-7,13H,1-3H3
InChI
XTJJGRVUCJCFOW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134828
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134828
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)