ENA405194619
Enamine
3,3,3-trifluoro-N-(pyrrolidin-3-yl)propanamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-N-(pyrrolidin-3-yl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F3N2O.ClH/c8-7(9,10)3-6(13)12-5-1-2-11-4-5;/h5,11H,1-4H2,(H,12,13);1H
InChI
BBTRNGASIIFZIS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134567
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134567
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)