Documenti fondamentali
ENA405194498
Enamine
1,1,1-trifluoro-4,4-dimethylpentan-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl-3,3,3-trifluoropropylamine
Inchi Code
1S/C7H14F3N/c1-6(2,3)5(11)4-7(8,9)10/h5H,4,11H2,1-3H3
InChI
RFKMORYSKRWMRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134207
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134207
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)