Documenti fondamentali
ENA405194494
Enamine
N-(2,2,2-trifluoro-1-phenylethylidene)hydroxylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.14
Punto di fusione
79-81
Iupac Name
(1Z)-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanone oxime
Inchi Code
1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)7(12-13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI
NHISVNFXHSUWKI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129275
Melting Point
79-81
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129275
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)