Documenti fondamentali
ENA402268091
Enamine
N'-hydroxypiperidine-2-carboximidamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
Iupac Name
N'-hydroxy-2-piperidinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C6H13N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h5-6,8H,1-4,7H2
InChI
UOCNJTNBANCUML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50770
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50770